Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Behälter für biologisch gefährlichen Abfall
Diese Behälter eignen sich als sekundäre Behälter für biologisch gefährlichen Abfall und bieten eine einfache Ein-Schritt-Sterilisation und einhändige Entsorgung von Stoffen.
Marke: Thermo Scientific™ 6370-0015
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ Behälter für biologisch gefährlichen Abfall, die in einem einfachen Schritt ohne Entfernen des Beutels sterilisiert werden können, sind als sekundäre Behälter für biologisch gefährlichen Abfall geeignet. Eine Öffnung im Deckel ermöglicht einhändige Entsorgung von Stoffen; der Kontakt mit infektiösem Abfall wird limitiert. Autoklavierbare Beutel in Standardgrößen passen in den Behälter.
Merkmale:
- Kann nicht rosten, verbeulen oder brechen wie andere Materialien
- Erfüllt den US-Arbeitssicherheitsstandard OSHA 29 CFR Teil 1910.1030 als Schutz vor durch Blut übertragenen Krankheitserregern.
- Autoklavierbar/Biogefahr
- Symbol auf Englisch und Spanisch.
.
Spezifikation
15 gal. | |
13,25 in. | |
Polypropylen | |
Abfallbehälter, biologisch gefährlich | |
74 cm | |
1 |
Erfüllt US-Standard OSHA 29 CFR Part 1910.1030 | |
57 l | |
Unsteril | |
29 in. | |
1 | |
34 cm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.