Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ autoklavierbare Polypropylen-Wannen
Mit diesen strapazierfähigen autoklavierbaren Polypropylen-Wannen können Sie wiederholt Instrumente und Laborgeräte autoklavieren.
Marke: Thermo Scientific™ 6902-2000
45.83 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit den autoklavierbaren Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Wannen können Sie wiederholt Instrumente und Laborgeräte autoklavieren; die Wannen sind strapazierfähig und haben besonders feste Ränder und abgerundete Ecken für eine einfache Reinigung.
- Abgeschrägt und dadurch platzsparend stapelbar
- Überstehende Außenkanten sorgen für zusätzliche Steifigkeit beim Tragen schwerer Inhalte
- Die beständige Wandkonstruktion hält robuster Handhabung und mehrmaligem Autoklavieren stand
Spezifikation
2.8 l | |
Autoklavierbare Wanne aus Polypropylen | |
260 mm | |
Wanne | |
10,25 in. | |
4,125 in. | |
6,25 in. |
10.25 x 6.25 x 4.125 in. (260 x 159 x 105 mm) | |
105 mm | |
Polypropylen | |
159 mm | |
1 | |
Rechteckig | |
Autoklavierbar |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7445640010 | Konformitätsbescheinigung | 05/03/2025 | 6902-2000 |
7443079010 | Konformitätsbescheinigung | 05/03/2025 | 6902-2000 |
7434147010 | Konformitätsbescheinigung | 05/03/2025 | 6902-2000 |
7428074010 | Konformitätsbescheinigung | 05/03/2025 | 6902-2000 |
7421605010 | Konformitätsbescheinigung | 05/03/2025 | 6902-2000 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.