Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ autoklavierbare Polypropylen-Exsikkatoren: Blaues Unterteil und durchsichtige Polycarbonat-Glocke
Thermo Scientific Nalgene Exsikkator-Unterteile sind aus robustem Polypropylen und äußerst widerstandsfähig gegenüber allen festen Trockenmitteln einschließlich den meisten Säuren und Basen.
66.90 € - 109.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Schrankausführung | Beladung von oben |
Material | Polypropylen/Polycarbonat |
Anzahl pro Packung | 1 |
Benachrichtigungen:
Als Trockenmittel dürfen keine konzentrierten Säuren verwendet werden.
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10451751
![]() |
Thermo Scientific™
5309-0250 |
262 mm | 246 mm |
109.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10548842
![]() |
Thermo Scientific™
5315-0150 |
149 mm | 149 mm |
66.90 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
Der Inhalt der Thermo Scientific™ autoklavierbaren Polypropylen-Exsikkatoren, die ein robustes Unterteil und Widerstandsfähigkeit gegen alle festen Trocknungsmittel aufweisen, ist klar erkennbar. Diese Exsikkatoren besitzen eine transparente Polycarbonat-Glocke. Eine 140 mm-Aluminiumplatte ist im Lieferumfang der kleinen Größe (5315-0150) enthalten. Die Platte für die große Größe (5309-0250) ist gesondert erhältlich.
- Ein zurückgesetzter Rand an der klaren Glocke aus Polycarbonat (PC) verhindert, dass beim Absetzen Dichtungsfett auf die Arbeitsfläche gerät
- Keine Dichtung, nur Schmierfett erforderlich
- Der große Exsikkator (Bestellnr. 5310-0250) kann jede 230 mm Standard-Exsikkatorplatte aufnehmen, z. B. Bestellnr. Nr. 5312-0230 (gesondert erhältlich)
- Autoklavierbar; wiederholtes Autoklavieren verringert die Produktlebensdauer
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Beladung von oben | |
Polypropylen/Polycarbonat | |
1 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.