Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklavierbare Flachkanister aus Polypropylen-Copolymer (PPCO) mit Hahn
Entsorgung beinahe aller Flüssigkeiten, einschließlich Reagenzien, destilliertes Wasser und Titranten mit diesen PPCO-Flachkanistern. Sie passen in enge Nischen und erlauben das Stapeln von drei Kanistern aufeinander.
157.50 € - 181.75 €
Spezifikation
Verschlussgröße | 63mm |
---|---|
Typ | Ballonflasche mit Hahn |
Material | PPCO mit blauer PP-Basis |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1.73 in. |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 44mm |
Benachrichtigungen:
Lösen Sie das Gewinde und entfernen Sie den Hahn vor dem Autoklavieren
Zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Funktion befolgen Sie bitte die Anweisungen zum Autoklavieren, die dem Produkt beiliegen
Hinweis: Schlauchadapter ist nicht autoklavierbar.
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10799091
|
Thermo Scientific™
2324-0008 |
8L | N/A | ||||||
10662561
|
Thermo Scientific™
2324-0015 |
15 l |
181.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Entsorgung der meisten Flüssigkeiten, einschließlich Reagenzien, destilliertem Wasser und Titranten mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklavierbaren Flachkanistern aus Polypropylen-Copolymer (PPCO) mit Hahn. Durch ihre flache Bauweise passen sie in enge Nischen in Regalen sowie Kühlschränke und ist das Stapeln dreier Flachkanister aufeinander möglich. Diese Flachkanister verfügen über eine ausgezeichnete Chemikalienresistenz.
Merkmale:Lieferumfang:
Schraubverschlüsse aus Polypropylen
†Nalgene verwendet den Begriff „auslaufsicher“: a) bei Flaschen-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Minuten lang einem Druck von 140 mbar standhalten und kein Wasser austritt, b) bei Flaschen-Verschlusssystemen mit 100 oder 120 mm großen Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten die Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.Lösen Sie das Gewinde und entfernen Sie den Hahn vor dem AutoklavierenEingeschränkte Garantiedauer: Dieses Produkt unterliegt allen in unseren Verkaufsbedingungen festgelegten Gewährleistungsbestimmungen und -ausschlüssen und hat eine Garantiezeit von neunzig (90) Tagen nach Produktauslieferung.
Haftungsausschluss für die Einschränkung auf interne Forschungsanwendung: Alle Einschränkungen für den Käufer, das Produkt/die Produkte nur für interne Forschungszwecke zu verwenden, treffen nicht auf das Produkt/die Produkte auf den Webseiten zu, die mit dieser Aussage in Verbindung stehen.
Spezifikation
63mm | |
PPCO mit blauer PP-Basis | |
44mm | |
1 |
Ballonflasche mit Hahn | |
1.73 in. | |
4 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt b) bei Flaschen-Verschlusssystemen mit 100 oder 120 mm großen Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten die Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.