Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklavierbare Flachkanister aus Polypropylen-Copolymer (PPCO) mit Hahn
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10799091
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8L
15 l
Packungsgröße:
1 Stück
Lösen Sie das Gewinde und entfernen Sie den Hahn vor dem Autoklavieren
Zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Funktion befolgen Sie bitte die Anweisungen zum Autoklavieren, die dem Produkt beiliegen
Hinweis: Schlauchadapter ist nicht autoklavierbar.
Artikelnummer. 10799091
Marke: Thermo Scientific™ 23240008
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Lösen Sie das Gewinde und entfernen Sie den Hahn vor dem Autoklavieren
Zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Funktion befolgen Sie bitte die Anweisungen zum Autoklavieren, die dem Produkt beiliegen
Hinweis: Schlauchadapter ist nicht autoklavierbar.
Dispensieren Sie die meisten Flüssigkeiten, einschließlich Reagenzien, destilliertem Wasser und Titranten, mit diesen Polypropylen-Copolymer-Lowboys (PPCO), die in enge Räume passen und drei hohe Stapel aufnehmen können.
Entsorgung der meisten Flüssigkeiten, einschließlich Reagenzien, destilliertem Wasser und Titranten mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklavierbaren Flachkanistern aus Polypropylen-Copolymer (PPCO) mit Hahn. Durch ihre flache Bauweise passen sie in enge Nischen in Regalen sowie Kühlschränke und ist das Stapeln dreier Flachkanister aufeinander möglich. Diese Flachkanister verfügen über eine ausgezeichnete Chemikalienresistenz.
  • Polypropylen-Hahn und -Schraubverschluss
  • Der praktisch geformte Griff ermöglicht ein einfaches Tragen mit einer Hand — selbst bei kompletter Befüllung
  • Durch ihre Beständigkeit gegenüber starken Säuren und Basen für zahlreiche Lösungen geeignet
  • Zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Funktion befolgen Sie bitte die Anweisungen zum Autoklavieren, die dem Produkt beiliegen
  • Autoklavierbar/Auslaufsicher†
Inhalt:
Polypropylen-Schraubverschlüsse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung Autoklavierbarer Lowboy mit Hahn PP 8 l
Verschlussgröße 63mm
Typ Ballonflasche mit Hahn
Material PPCO mit blauer PP-Basis
Kapazität (angloamerikanisch) 2 gal.
Kapazität (metrisch) 8L
Länge (metrisch) 305 mm
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1.73 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 44mm
Breite (metrisch) 366 mm
Höhe (angloamerikanisch) mit Verschluss 6.26 in.
Höhe (metrisch) mit Verschluss 159mm
Anzahl pro Karton 4
Anzahl pro Packung 1
Show More Show Less
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt b) bei Flaschen-Verschlusssystemen mit 100 oder 120 mm großen Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten die Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.