Learn More
Thermo Scientific™ Stapelbares Allzweckfach, Acryl
Thermo Scientific™ Nalgene Fächer lassen sich stapeln zur Maximierung der Lagerfläche und mit den mitgelieferten Schrauben kann das Fach unter einem Regal oder Schrank befestigt werden.
Marke: Thermo Scientific™ 5832-0001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.36000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Fächer lassen sich stapeln zur Maximierung der Lagerfläche und mit den mitgelieferten Schrauben kann das Fach unter einem Regal oder Schrank befestigt werden.
Die oben offene Aufbewahrungsbox hat zwei Abteile und eine Trenneinrichtung, die entnommen werden kann, um ein größeres Abteil zu bilden, und eine klappbare Staubabdeckung hält die Objekte sauber. Die vorne offene Aufbewahrungsbox hat den Klappdeckel für einfachen Zugriff oder die einfache Entnahme von Objekten an der Vorderseite.
- Transparente Aufbewahrungsboxen aus Acryl ermöglichen eine klare Sicht auf den Inhalt und eine ordentliche Aufbewahrung kleiner Laborartikel in Reichweite
- Hält einer kurzen Exposition gegenüber verdünnten Säuren und Basen stand — Alkohole, organische Lösungsmittel und starke Säuren hingegen können unmittelbare Schäden verursachen
Bitte recyceln Sie die Wellpappenkartons und alle LDPE-Beutel, in denen Ihre Nalgene Produkte geliefert werden.
Spezifikation
Schublade | |
klar | |
Lagerung hoher Dichten | |
22,9 x 22,9 x 11,4 cm (9 x 9 x 4,5 in.) | |
22,9 cm | |
22,9 cm | |
11,4 cm |
Acryl | |
Stapelbare Mehrzweck-Schublade | |
1 St./Packung; 1 St./Karton | |
9 in. | |
9 in. | |
4,5 in. |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.