Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Trockenkammern aus Acryl
GREENER_CHOICE
Product Code. p-4520586
Click to view available options
Höhe (metrisch):
17,8 cm
30,5 cm
45,7 cm
Anzahl Einschübe:
2
3
4
Einschubpositionen:
3
5
7
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 10300821
Brand: Thermo Scientific™ 53170070
Only null left
Add to basket
Add to basket
In den vollständig abgedichteten durchsichtigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Trockenkammern aus Acryl können Sie wasserfreie und hygroskopische biologische und chemische Verbindungen aufbewahren.
Aufbewahrung aller Komponenten, die kontrollierte Lagerbedingungen erfordern, wie z. B. wasserfreie und hygroskopische biologische und chemische Verbindungen und elektronische Bauteile. Thermo Scientific™ Nalgene™ Trockenkammern aus Acryl sind durchsichtig und mit Dichtungen ausgestattet, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten.
Eigenschaften:
  • Neopren-Türdichtung sorgt für sichere Abdichtung
  • Die Tür ist mit zwei Edelstahl-Verriegelungen (drei bei der größten Kammer) und einem über die gesamte Türhöhe verlaufenden Scharnier gesichert
  • Herausnehmbares Tablett mit Rand für feste Trockenmittel
  • Einschübe sind herausnehmbar, höhenverstellbar und, zur optimalen Durchlüftung, mit Bohrungen versehen
Bestellinformationen:
Alle Kammern haben die Maße L 30,5 x B 30,5 cm (12 x 12)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Beschreibung Trockenkammer, Acryl, 178 x 305 x 305 mm
Schrankausführung Frontbeladung
Anzahl Einschübe 2
Einschubpositionen 3
Höhe (angloamerikanisch) 7 in.
Höhe (metrisch) 17,8 cm
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.