Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Beta-Schutzgestelle für große Abfallbehälter
Thermo ScientificNalgene Beta-Schutzgestelle für große Abfallbehälter lassen sich zur bequemen Aufbewahrung zusammenklappen.
682.00 € - 1105.00 €
Spezifikation
Material | Acryl |
---|---|
Dicke (angloamerikanisch) | 0,37 in. |
Dicke (metrisch) | 9 mm |
Benachrichtigungen:
ACHTUNG! Radioaktiver Abfall darf nicht über einen längeren Zeitraum auf der Arbeitsfläche gelagert und muss vorschriftsgemäß entsorgt werden. Die korrekte Handhabung und Lagerung von Isotopen minimiert die Strahlungsexposition. Für Richtlinien bezüglich der Strahlensicherheit siehe die jeweils anwendbaren Landesvorschriften bzw. die Rules and Regulations der United States Nuclear Regulatory Commission, Titel 10, Kapitel 1, Abschnitt 20.
Produktcode | Marke | Innentiefe (metrisch) | Innenbreite (metrisch) | Innenhöhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innentiefe (metrisch) | Innenbreite (metrisch) | Innenhöhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10303371
|
Thermo Scientific™
6745-0010 |
28,6 cm | 28,6 cm | 40,6 cm |
682.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10130451
|
Thermo Scientific™
6745-9024 |
40 cm | 40 cm | 74 cm |
1105.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Beta-Schutzgestelle für große Abfallbehälter lassen sich zur bequemen Aufbewahrung zusammenklappen.
Unsere Produkte sind leichter als Glas und bieten hohen Schutz vor Leckagen, Bruch und Kontamination. Wir sind stolz darauf, Ihrem Labor eine sicherere Alternative anbieten zu können, die nicht zu Lasten der erforderlichen Genauigkeit geht.
- Acryl
- durchsichtig, 9,5 mm stark
- Zur Aufnahme eines großen Behälters für festen oder flüssigen beta-radioaktiven Abfall
- Großer Klappdeckel ermöglicht einen einfachen Zugang zum Abfall-Sammelbehälter
- Aufklappbare Wände zum Entfernen des Behälters
- Kleineres Schutzgestell kann 10-Liter-Behälter aufnehmen; größeres Schutzgestell kann 20-Liter-Ballonflaschen oder gewöhnliche Laborabfallbehälter aufnehmen
- Auslaufsichere Bodenschale fängt verschüttete Flüssigkeiten auf
Spezifikation
Acryl | |
0,37 in. | |
9 mm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.