Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Beta-Schutzgestelle für große Abfallbehälter
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Beta-Schutzgestelle für große Abfallbehälter lassen sich zur bequemen Aufbewahrung zusammenklappen.
Unsere Produkte sind leichter als Glas und bieten hohen Schutz vor Leckagen, Bruch und Kontamination. Wir sind stolz darauf, Ihrem Labor eine sicherere Alternative anbieten zu können, die nicht zu Lasten der erforderlichen Genauigkeit geht.
- Transparent für ein einfaches Betrachten des Inhalts
- Strahlung/transparent
- Zur Aufnahme eines großen Behälters für festen oder flüssigen beta-radioaktiven Abfall
- Großer Klappdeckel ermöglicht einen einfachen Zugriff auf Abfallbehälter
- Aufklappbare Wände zum Entfernen des Behälters
- Großer Behälter kann Nalgene Ballonflaschen für 20 l und gewöhnliche Laborabfallbehälter aufnehmen
- Kleiner Behälter kann Nalgene Ballonflaschen für 10 l aufnehmen
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Acryl |
| Außentiefe (angloamerikanisch) | 18 in. |
| Innentiefe (angloamerikanisch) | 16 in. |
| Außentiefe (metrisch) | 45,7 cm |
| Innentiefe (metrisch) | 40 cm |
| Außenhöhe (angloamerikanisch) | In 29.3. |
| Innenhöhe (angloamerikanisch) | 29 in. |
| Außenhöhe (metrisch) | 74,7 cm |
| Innenhöhe (metrisch) | 74 cm |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,37 in. |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.