Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 65 Braided Platinum-Cured Silicone Tubing
Beschreibung
Diese platinvernetzten Thermo Scientific™ Nalgene™ 65 Silikonschläuche mit Gewebeeinlage eignen sich für eine Vielzahl von Pump- und Transferanwendungen in Pharmazie, Laboren, Bioverfahrenstechnik sowie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. In diese robusten, hochreinen Schläuche ist ein Polyestergewebe eingearbeitet, das zusätzliche Sicherheit und Beständigkeit gegen Druck und Schlingenbildung bietet.
- Enthält keine Phthalat-Weichmacher oder Peroxide, die in durchgeleitete Flüssigkeiten austreten können
- Geschmacksneutral, geruchlos, nicht-zytotoxisch, pyrogenfrei und nicht-hämolytisch
- Autoklavierbar; kann auch durch Gammabestrahlung, EtO und chemische Verfahren sterilisiert werden
- Härtegrad: Shore A, 65
Bestellinformationen:
Doppelt verpackte Rollen zu 25′ (7,6 m)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Meets U.S. Pharmacopeia Class VI, 24th Edition requirements for plastic materials |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/2 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 12.7 mm |
| Material | Silikon (platingehärtet) |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 13/16 Zoll |
| Außendurchmesser (metrisch) | 20.64 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 25 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7.6 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 3/64 Zoll |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.