Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 mm-Inline-Spritzenfilter mit PTFE-Membran
Nutzen Sie die Inline-Spritzenfilter mit PTFE-Membran zum Filtern von aggressiven Chemikalien, einschließlich Säuren und nicht wässrigen Lösungsmitteln, wie sie beispielsweise bei der GC und HPLC verwendet werden.
Marke: Thermo Scientific™ DS0222-0045
113.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23291" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.21000kg
Beschreibung
Nutzen Sie die Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 mm-Inline-Spritzenfilter mit PTFE-Membran zum Filtern von aggressiven Chemikalien, einschließlich Säuren und nicht wässrigen Lösungsmitteln, wie sie beispielsweise bei der GC und HPLC verwendet werden. Auch für die sterile Filtration von Luft und Gasen. Bietet eine ausgezeichnete Barriere für sterile Entlüftung bei Tischfermentern oder schützt Vakuumpumpen vor Feuchtigkeit. Autoklavierbar.
- Probenvolumen: 0,2 bis 5,0 l
- Einlass/Auslass: Schlaucholive für Schläuche mit 6 bis 9 mm (0,25 bis 0,375 Zoll) Schlauchinnendurchmesser
- Porengrößen von 0,2 und 0,45 µm
- Autoklavierbar
- Polypropylen-Gehäuse
Spezifikation
Autoklavierbar | |
0,45 μm | |
Polypropylen | |
10 | |
50 mm |
PTFE | |
Unsteril | |
10 | |
Spritzenfilter | |
50 mm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.