Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 5-Liter Shake Flasks with Angled or Faceted Bottom
Thermo Scientific Nalgene 5 Liter Shake Flasks with faceted bottom or angled bottom are ideal for performing large-scale suspension cell culture.
325.00 € - 488.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Non-pyrogenic, Non-cytotoxic
Verschlussmaterial HDPE
Kapazität (metrisch) 5 L
Material PETG
Zur Verwendung mit (Anwendung) Suspension Cell Culture
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Bodenform Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Bodenform Preis Menge & Verfügbarkeit  
30057359
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
4115-5000
5 L Angled
488.00 €
4 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30057358
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
4115-5001
5 L Faceted
325.00 €
4 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene 5-Liter Shake Flasks with faceted bottom or angled bottom are ideal for performing large-scale suspension cell culture. The faceted-bottom flask supports culture of a wide variety of cell types while the angled-bottom flask is specifically designed to support scale-up of sensitive cell types and transient transfection with the ExpiCHO Expression System. The shake flasks come with a vented cap and are made of clear PETG, which is robust and break resistant.
Features of Nalgene 5-Liter Shake Flasks include:
  • Sterile
  • Non-pyrogenic as per ISO 10993-5
  • Non-cytotoxic
  • DNase/RNase-free
  • Large liquid surface area for increased gas exchange
  • Graduated markings for quick volume assessment
  • Attached carrying handle for easy transport
  • Peel-open packaging for quick access
  • Use Cat. No. 4115-5000 for transient transfection of ExpiCHO Expression System
Spezifikation
Spezifikation
Non-pyrogenic, Non-cytotoxic
5 L
Suspension Cell Culture
4 Flasks
Single-use
Weit
Belüftet
Unbehandelt
HDPE
PETG
285 mm
Nicht autoklavierbar
Ja
Steril
214 mm
96.5 mm
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Zur Verwendung im Labor
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ 5-Liter Shake Flasks with Angled or Faceted Bottom