Learn More
BRAND™ Zählkammer nach Nageotte, ohne Feder- klemme, doppelte Netzteil. nicht eichfähig
Die Fläche von 100 mm² ist in 40 Rechtecke von jeweils 2.5 mm² unterteilt. Diese Kammer wird häufig zum Zählen von Zellen in der Rückenmarksflüssigkeit oder zum Zählen von Nematoden verwendet.
Marke:  BRAND™ 721305
Artikelnummer. 10696121
  • 153.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Fläche von 100 mm² ist in 40 Rechtecke von jeweils 2.5 mm² unterteilt.
  • Diese Kammer wird häufig zum Zählen von Zellen in der Rückenmarksflüssigkeit oder zum Zählen von Nematoden verwendet.
  • Doppelt liniert
  • Ohne Klemmen
  • CE-Zeichen gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zählgerät
1Each.
40 x 2.5 mm W Rechtecke
Nageotte
Zählen von Zellen in Liquor oder Nematoden.