Learn More
NADPH Tetranatriumsalz Hydrat, 96 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | NADPH tetrasodium salt hydrate |
Namenshinweis | approx. 98% |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble |
Formelmasse | 833.35 |
Reinheit (%) | 96% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- NADPH tetrasodium salt hydrate