Learn More
Macherey-Nagel™ N9 Polypropylen-Schraubverschlüsse, durchsichtig
Zum Verschließen von Fläschchen mithilfe von Schraubdeckeln mit einem sicheren Septum für die Aufnahme von Nadeln. Die transparenten Macherey-NagelTM N9 Schraubverschlüsse aus Polypropylen werden mit verschiedenen Septen geliefert.
Marke:  Macherey-Nagel™ 702287
27.97 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23260" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03600kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10032751
  • 48.45 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 16-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schraubverschlüsse N9
  • Große Auswahl an Schraubverschlüssen mit verschiedenen Septummaterialien und Kappenfarben
  • Geklebte Schraubkappen (Septen fest mit der Kappe verbunden, nicht entfernbar) – Vorteil: dicke (stumpfe) HPLC-Nadeln können das Septum nicht in die Durchstechflasche drücken
  • Polymagnetischer Schraubverschluss 702166 für CTC GC PAL
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Silikon weiß/PTFE rot
N9
Polypropylen, PTFE, Silikon
1 mm