Learn More
N1-Methyl-3-Chloranilin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10604215
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N1-methyl-3-chloroaniline
CAS 7006-52-2
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C7H8ClN
Strukturformel ClC6H4NHCH3
MDL-Nummer MFCD00052014
Menge 10 g
Synonym n-methyl-3-chloroaniline, 3-chloro-n-methylbenzenamine, benzenamine, 3-chloro-n-methyl, 3-chloro-phenyl-methyl-amine, n-methyl-m-chloroaniline, n1-methyl-3-chloroaniline, pubchem9202, acmc-209ocl, 3-chloro-1-methylaniline, 3-chloro-n-methyl aniline
InChI-Schlüssel WFGYSQDPURFIFL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNC1=CC=CC(Cl)=C1
IUPAC-Name 3-Chlor-N-methylanilin
Molekulargewicht (g/mol) 141.60
PubChem CID 138900
Formelmasse 141.6
Reinheit (%) 95%