Learn More
N1-[4-Cyano-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamid, ≥95 %, Thermo Scientific™
16.10 € - 172.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 175278-19-0 |
---|---|
Summenformel | C10H7F3N2O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 244.173 |
MDL-Nummer | MFCD00204174 |
InChI-Schlüssel | RHBNAXXJVYFEEA-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | n-4-cyano-2-trifluoromethoxy phenyl acetamide, 4-cyano-2-trifluoromethoxy acetanilide, n1-4-cyano-2-trifluoromethoxy phenyl acetamide, 4'-cyano-2'-trifluoromethoxy acetanilide, maybridge1_000083, 4'-cyano-2'-trifluoromethoxy acetanilid, n-4-cyano-2-trifluoromethoxyphenyl-acetamide |
PubChem CID | 2736739 |
IUPAC-Name | N-[4-Cyano-2-(trifluormethoxy)phenyl]acetamid |
SMILES | CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)C#N)OC(F)(F)F |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10180892
|
Thermo Scientific Maybridge
TL00674DA |
1 g |
16.10 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10233622
|
Thermo Scientific Maybridge
TL00674EA |
10 g |
89.10 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11366965
|
Thermo Scientific Maybridge
TL00674EB |
25 g |
172.00 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
175278-19-0 | |
244.173 | |
RHBNAXXJVYFEEA-UHFFFAOYSA-N | |
2736739 | |
CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)C#N)OC(F)(F)F |
C10H7F3N2O2 | |
MFCD00204174 | |
n-4-cyano-2-trifluoromethoxy phenyl acetamide, 4-cyano-2-trifluoromethoxy acetanilide, n1-4-cyano-2-trifluoromethoxy phenyl acetamide, 4'-cyano-2'-trifluoromethoxy acetanilide, maybridge1_000083, 4'-cyano-2'-trifluoromethoxy acetanilid, n-4-cyano-2-trifluoromethoxyphenyl-acetamide | |
N-[4-Cyano-2-(trifluormethoxy)phenyl]acetamid |
Spezifikation
N1-[4-Cyano-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide | |
95.0 | |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
MFCD00204174 | |
RHBNAXXJVYFEEA-UHFFFAOYSA-N | |
N-[4-Cyano-2-(trifluormethoxy)phenyl]acetamid | |
2736739 | |
95% |
175278-19-0 | |
95%+ | |
C10H7F3N2O2 | |
n-4-cyano-2-trifluoromethoxy phenyl acetamide, 4-cyano-2-trifluoromethoxy acetanilide, n1-4-cyano-2-trifluoromethoxy phenyl acetamide, 4'-cyano-2'-trifluoromethoxy acetanilide, maybridge1_000083, 4'-cyano-2'-trifluoromethoxy acetanilid, n-4-cyano-2-trifluoromethoxyphenyl-acetamide | |
CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)C#N)OC(F)(F)F | |
244.173 | |
244.17 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht Hautreizungen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht schwere Augenreizung.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Kann die Atemwege reizen.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort:Warnhinweis