Learn More
N1-(4-butylphenyl)acetamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10253242
Click to view available options
Braunglasflasche, 10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N1-(4-Butylphenyl)acetamide
CAS 3663-20-5
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C12H17NO
Strukturformel CH3CH2CH2CH2C6H4NHC(O)CH3
MDL-Nummer MFCD00277211
Menge 10 g
Synonym n-4-butylphenyl acetamide, 4-butylacetanilide, n1-4-butylphenyl acetamide, acetamide, n-4-butylphenyl, gnf-pf-1449, p-n-butylacetanilid, 4'-butylacetoanilide, p-normalbutylacetanilide, maybridge1_000046, n-acetyl-4-n-butylaniline
InChI-Schlüssel GDQKURDANTWHBA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
IUPAC-Name N-(4-Butylphenyl)acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 191.274
PubChem CID 77227
Formelmasse 191.27
Reinheit (%) 97%