Learn More
N1-(4-Amino-2-methylphenyl)acetamid, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10344222
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 56891-59-9
Summenformel C9H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 164.208
MDL-Nummer MFCD00276633
InChI-Schlüssel GWFPMSIIVJMYRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-amino-2-methylphenyl acetamide, n1-4-amino-2-methylphenyl acetamide, 4'-amino-2'-methylacetanilide, n-4-amino-2-methyl-phenyl-acetamide, 4-acetamido-m-toluidine, 4-acetylamino-m-toluidine, 4-acetamido-3-methylaniline, 4-acetamino-3-methylaniline, acetamide, n-4-amino-2-methylphenyl
PubChem CID 314338
IUPAC-Name N-(4-Amino-2-methylphenyl)acetamid
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)N)NC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N1-(4-amino-2-methylphenyl)acetamide
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 164.21
Reinheit (%) 90%