Learn More
Nomega-Methyl-L-Argininacetat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nomega-Methyl-L-arginine acetate |
Farbe | Weiß |
Beilstein | 6674255 |
Merck Index | 14,6022 |
Formelmasse | 248.28 |
Reinheit (%) | ≥99% |
Menge | 50 mg |
Physikalische Form | Pulver |