missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

n-Undecan, 99.7 %, MP Biomedicals™

Artikelnummer. p-4405387 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter

Artikelnummer. 11409711

Marke: MP Biomedicals 0215823180

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Chemische Identifikatoren

CAS 1120-21-4
Summenformel C11H24
Molekulargewicht (g/mol) 156.31
MDL-Nummer MFCD00008959
InChI-Schlüssel RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-undecane, hendecane, n-hendecane, decane, methyl, unii-jv0qt00nue, ccris 3796, jv0qt00nue, undecane, undecane, analytical standard, und
PubChem CID 14257
ChEBI CHEBI:46342
IUPAC-Name Undecan
SMILES CCCCCCCCCCC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material n-Undecane
Farbe Farblos
Dichte 0.744 at 25°C (water = 1)
Prozentgehaltsbereich 0.997
Menge 100 mL
Formelmasse 156.3
Physikalische Form Flüssigkeit
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt