Learn More
N-Tridecan, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10531771
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-50-5
Summenformel C13H28
Molekulargewicht (g/mol) 184.37
MDL-Nummer MFCD00008979
InChI-Schlüssel IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tridecane, tridekan, alkanes, c12-14, dodecane, methyl, unii-a3lzf0l939, tridecane, n, trd, tridecane, analytical standard, tridecan, tridecyl group
PubChem CID 12388
ChEBI CHEBI:35998
IUPAC-Name Tridecan
SMILES CCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Tridecane
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -5°C to 4°C
Farbe Farblos
Dichte 0.7500g/mL
Siedepunkt 234.0°C
Flammpunkt 79°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)11CH3
Brechungsindex 1.4240 to 1.4260
Menge 100 mL
Beilstein 01, 171
Relative Dichte 0.75
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 184.36
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Tridecane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.