Learn More
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-Methyltrifluoracetamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10189172
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-Methyltrifluoracetamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10189172
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10189172
Marke: Thermo Scientific Acros 221540010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz, Silylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77377-52-7
Summenformel C9H18F3NOSi
Molekulargewicht (g/mol) 241.33
MDL-Nummer MFCD00009671
InChI-Schlüssel QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym mtbstfa, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-methyl-n-tert-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyl-trifluoroacetamide, n-methyl-n-t-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, n-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl-2,2,2-trifluoro-n-methyl, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoro-acetamideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2724275
ChEBI CHEBI:85060
IUPAC-Name N-[Tert-butyl(dimethyl)silyl]-2,2,2-trifluor-N-methylacetamid
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)N(C)C(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyl-trifluoroacetamide
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0200g/mL
Siedepunkt 170°C
Flammpunkt 52°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3CON(CH3)Si(CH3)2C(CH3)3
Brechungsindex 1.4010 to 1.403
Menge 1 g
Relative Dichte 1.02
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 241.33
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467057 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2024 Catalog Number221540250,221540010,221540050
ChargennummerA0462273 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/05/2024 Catalog Number221540250,221540010,221540050
ChargennummerA0435401 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2024 Catalog Number221540250,221540010,221540050
ChargennummerA0456399 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number221540250,221540010,221540050
ChargennummerA0400919 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2022 Catalog Number221540250,221540010,221540050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyl-trifluoroacetamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-Methyltrifluoracetamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >