Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-tert-Butylacrylamid
Artikelnummer. 10463541
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-58-4
Summenformel C7H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 127.19
MDL-Nummer MFCD00026271
InChI-Schlüssel XFHJDMUEHUHAJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tert-butylacrylamide, tert-butylacrylamide, n-tert-butyl acrylamide, 2-propenamide, n-1,1-dimethylethyl, acrylamide, n-tert-butyl, n-t-butylacrylamide, unii-xj13fsh48k, n-1,1-dimethylethyl-2-propenamide, xj13fsh48k, n-tert-butyl prop-2-enamide
PubChem CID 7877
IUPAC-Name N-tert-Butylprop-2-enamid
SMILES CC(C)(C)NC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-tert-Butylacrylamide
Schmelzpunkt 128°C to 130°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH2CHCONHC(CH3)3
Menge 100 g
Formelmasse 127.19
Reinheit (%) 97%
Güte Rein
Physikalische Form Pulver oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-tert-Butylacrylamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /