Learn More
N-tert-Butoxycarbonyl-D-prolinol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10387761 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10387761
Marke: Thermo Scientific 344550010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-tert-Butoxycarbonyl-D-prolinol
Namenshinweis 98%
CAS 83435-58-9
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 59.0°C to 62.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H19NO3
MDL-Nummer MFCD00040580
Menge 1 g
Spezifische Drehung + 49.00
Synonym boc-d-prolinol, n-boc-d-prolinol, r-tert-butyl 2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, r-+-1-boc-2-pyrrolidinemethanol, 1-boc-d-prolinol, boc-d-pro-ol, n-tert-butoxycarbonyl-d-prolinol, n-t-boc-d-prolinol, tert-butyl 2r-2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water.
InChI-Schlüssel BFFLLBPMZCIGRM-MRVPVSSYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CO
IUPAC-Name Tert-Butyl (2R)-2-(Hydroxymethyl)Pyrrolidin-1-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 201.266
PubChem CID 688279
Formelmasse 201.27
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver