Learn More
N-tert-Butoxycarbonyl-1,6-hexandiamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10560404 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10560404
Marke: Thermo Scientific Acros 301830050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 51857-17-1 | C11H24N2O2 | 216.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51857-17-1
Summenformel C11H24N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 216.33
MDL-Nummer MFCD00671489
InChI-Schlüssel RVZPDKXEHIRFPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-1,6-diaminohexane, n-boc-1,6-hexanediamine, tert-butyl n-6-aminohexyl carbamate, tert-butyl 6-aminohexyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl-1,6-diaminohexane, n-tert-butoxycarbonyl-1,6-hexanediamine, tert-butyl 6-aminohexylcarbamate, boc-1,6-diaminohexane hydrochloride, 6-tert-butoxycarbonylamino hexylamine, n-6-aminohexyl carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2733170
IUPAC-Name tert-Butyl-N-(6-aminohexyl)carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-tert-Butoxycarbonyl-1, 6-hexanediamine
Siedepunkt 106°C to 110°C (0.3mmHg)
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Brechungsindex 1.4590 to 1.461
UN-Nummer 2735
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether,ch2cl2
Menge 5 g
Flammpunkt 125°C
Formelmasse 216.33
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit