Learn More
N-tert-Butoxycarbonyl-1,6-hexandiamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10071771
N-tert-Butoxycarbonyl-1,6-hexandiamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10071771
1 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10071771
Marke: Thermo Scientific Acros 301830010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51857-17-1
Summenformel C11H24N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 216.33
MDL-Nummer MFCD00671489
InChI-Schlüssel RVZPDKXEHIRFPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-1,6-diaminohexane, n-boc-1,6-hexanediamine, tert-butyl n-6-aminohexyl carbamate, tert-butyl 6-aminohexyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl-1,6-diaminohexane, n-tert-butoxycarbonyl-1,6-hexanediamine, tert-butyl 6-aminohexylcarbamate, boc-1,6-diaminohexane hydrochloride, 6-tert-butoxycarbonylamino hexylamine, n-6-aminohexyl carbamic acid tert-butyl esterMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2733170
IUPAC-Name tert-Butyl-N-(6-aminohexyl)carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-tert-Butoxycarbonyl-1, 6-hexanediamine
Siedepunkt 106°C to 110°C (0.3mmHg)
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Brechungsindex 1.4590 to 1.461
UN-Nummer 2735
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether,ch2cl2
Menge 1 g
Flammpunkt 125°C
Formelmasse 216.33
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0407667 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog Number301830050,301830010
ChargennummerA0403174 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/05/2021 Catalog Number301830050,301830010
Name des Produkts
N-tert-Butoxycarbonyl-1,6-hexandiamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >