Learn More
N,S-Dimethylisothiouroniumhydriodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387279
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41306-45-0
Summenformel C3H9IN2S
Molekulargewicht (g/mol) 232.083
MDL-Nummer MFCD00192092
InChI-Schlüssel UDUMWDDMSHXGGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-dimethyl-2-thiopseudourea hydriodide, 1,2-dimethylisothiourea hydriodate, n,s-dimethyl-isothiourea hydroiodide, 1,2-dimethyl-isothiourea hydroiodide, n,s-dimethylisothiouronium hydriodide, iminomethylthiomethyl methylamine, iodide, 1,2-dimethyl-2-thiopseudoureahydriodide, n-methyl methylsulfanyl methanimidamide hydroiodide, n'-methyl methylsulfanyl methanimidamide hydroiodide
PubChem CID 12263909
IUPAC-Name Methyl-N'-methylcarbamimidothioat; Hydroiodid
SMILES CN=C(N)SC.I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,S-Dimethylisothiouronium hydriodide
Schmelzpunkt 134°C to 136°C
Menge 25 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Formelmasse 232.07
Reinheit (%) 98%