Learn More
N-Phthaloyl-L-Phenylalanin, 98 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15422449
N-Phthaloyl-L-Phenylalanin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15422449
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 15422449
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H65025.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. (Nahezu Transparenz)
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5123-55-7
Summenformel C17H13NO4
Molekulargewicht (g/mol) 295.29
MDL-Nummer MFCD00069738
InChI-Schlüssel VAYRSTHMTWUHGE-AWEZNQCLSA-N
Synonym n-phthaloyl-l-phenylalanine, n-pht-phe-oh, phthaloyl-l-phenylalanine, n-phthalyl-l-phenylalanine, s-n-phthaloylphenylalanine, n-phthaloyl-phe-oh, 2s-2-1,3-dioxoisoindol-2-yl-3-phenylpropanoic acid, 2s-2-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-isoindol-2-yl-3-phenylpropanoic acid, pht-phe-oh, ncistruc1_000419
PubChem CID 334207
SMILES OC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)N1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Phthaloyl-L-phenylalanine
Schmelzpunkt 181°C to 185°C
Farbe Weiß
Beilstein 90080
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. (almost transparency)
IUPAC-Name (2S)-2-(1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-Isoindol-2-yl)-3-Phenylpropansäure
Menge 5 g
Formelmasse 295.29
Empfindlichkeit Hygroscopic
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Name des Produkts
N-Phthaloyl-L-Phenylalanin, 98 %, Thermo Scientific™ >