Learn More
N-Octylbutyrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491547
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-39-4
Summenformel C12H24O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.322
MDL-Nummer MFCD00048939
InChI-Schlüssel PWLNAUNEAKQYLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym octyl butyrate, butanoic acid, octyl ester, n-octyl butyrate, butyric acid, octyl ester, n-octyl n-butyrate, n-octyl butanoate, unii-5yeu4o369l, butyric acid, octyl ester 8ci, octyl butyrate natural, fema no. 2807
PubChem CID 61030
IUPAC-Name Octylbutanoat
SMILES CCCCCCCCOC(=O)CCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Octyl butyrate
Menge 50 g
Formelmasse 172.27
Reinheit (%) 97%