missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Octan, rein, SLR, Fisher Chemical

Artikelnummer. 10578620
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.

Chemische Identifikatoren

CAS 111-65-9
Summenformel C8H18
Molekulargewicht (g/mol) 114.232
MDL-Nummer 9556
InChI-Schlüssel TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octane, oktan, oktanen, ottani, oktanen dutch, heptane, methyl, oktan polish, ottani italian, octane, all isomers, unii-x1rv0b2fjv
PubChem CID 356
ChEBI CHEBI:17590
IUPAC-Name Octan
SMILES CCCCCCCC

Spezifikation

Schmelzpunkt -57°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 125°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 100 mL
Dampfdichte 3.9
Formelmasse 114.23g/mol
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Octane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/­Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/A§
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/A§/waschen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'