Learn More
N-Oktan, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10715401 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
2 mL
500 mL
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Packungsgröße:
2 Milliliter
2.50 Liter
25 Liter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10715401
Marke: Thermo Scientific Acros 129375000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 111-65-9 | C8H18 | 114.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-65-9
Summenformel C8H18
Molekulargewicht (g/mol) 114.23
MDL-Nummer MFCD00009556
InChI-Schlüssel TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octane, oktan, oktanen, ottani, oktanen dutch, heptane, methyl, oktan polish, ottani italian, octane, all isomers, unii-x1rv0b2fjv
PubChem CID 356
ChEBI CHEBI:17590
IUPAC-Name Octan
SMILES CCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Octane
CAS Min. % 97
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -57.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.7080g/mL
Siedepunkt 125.0°C to 127.0°C
Flammpunkt 13°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)6CH3
Brechungsindex 1.3965 to 1.3985
Menge 500 mL
UN-Nummer 1262
Beilstein 01, 159
Rückstand nach Verdampfung 0.05% max.
Merck Index 15, 6838
Relative Dichte 0.708
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.0007g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone, freely miscible with ether, benzene, petroleum, ether and gasoline
Viskosität 0.55 mPa.s (20°C)
Formelmasse 114.23
Dampfdruck 14mbar at 20°C
Reinheit (%) 99+%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssigkeit