Learn More
N,O-Dimethylhydroxylaminhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride is used as a reagent in the preparation of 2-acyloxazoles from 2-oxazolemagnesium chloride and N-methoxy-N-methyl-3-oxo-butyramide from diketene. It is also used in amide coupling reactions to form Weinreb amides, which are useful in the Weinreb ketone synthesis. In addition, it is used in the preparation of an inhibitor of the NLS-derived BC peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,O-Dimethylhydroxylaminhydrochlorid wird als Reagenz bei der Herstellung von 2-Acyloxazolen von 2-Oxazolmagnesiumchlorid und N-Methoxy-N-methyl-3-Oxobutyramid aus Diketen verwendet. Es wird auch in Amidkupplungsreaktionen zur Bildung von Weinreb-Amiden verwendet, die für die Weinreb-Ketonsynthese nützlich sind. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung eines Inhibitors der von NLS abgeleiteten BC-Peptide verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
N,O-Dimethylhydroxylaminhydrochlorid wird als Reagenz bei der Herstellung von 2-Acyloxazolen von 2-Oxazolmagnesiumchlorid und N-Methoxy-N-methyl-3-Oxobutyramid aus Diketen verwendet. Es wird auch in Amidkupplungsreaktionen zur Bildung von Weinreb-Amiden verwendet, die für die Weinreb-Ketonsynthese nützlich sind. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung eines Inhibitors der von NLS abgeleiteten BC-Peptide verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride |
Schmelzpunkt | 112°C to 115°C |
Menge | 100 g |
Beilstein | 3650353 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,dimethyl sulfoxide and methanol. |
IUPAC-Name | hydrogen methoxy(methyl)amine chloride |
Formelmasse | 97.55 |
Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride