Learn More
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide is used as a derivatization reagent for gas chromatography and mass-spectrometry analysis of phenolic acids in fruits. It is also used as a reactant in the preparation of pyrimidinone ribosides and analogs which shows anti-tumor properties. It plays as an important role as a reagent for the regioselective desulfation of polysaccharide sulfates. Furthermore, it is used to prepare trimethylsilyl ethers of carbohydrates and alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungsgebiete
N,O-Bis(Trimethylsilyl)Trifluoracetamid wird als Derivatisierungsreagenz für die Gaschromatographie und Massenspektrometrie-Analyse von Phenolsäuren in Früchten verwendet. Wird auch als Reaktionsmittel bei der Vorbereitung von Pyrimidinon-Ribosiden und Analoga verwendet, die Anti-Tumor-Eigenschaften zeigen. Spielt eine wichtige Rolle als Reagenz für die regioselektive Entschwefelung von Polysaccharid-Sulfaten. Weiterhin wird es zur Herstellung von Trimethylsilylethern aus Kohlenhydraten und Alkoholen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform.
Anmerkungen
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Den Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N,O-Bis (trimethylsilyl)trifluoroacetamide |
Schmelzpunkt | -10°C |
Dichte | 0.97 |
Siedepunkt | 145°C to 147°C |
Flammpunkt | 23°C (73°F) |
Brechungsindex | 1.384 |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN2924 |
Beilstein | 3607620 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10251975 | Analysenzertifikat | 07/08/2024 | A12033.18,A12033.09 |
10250034 | Analysenzertifikat | 14/03/2024 | A12033.18,A12033.09 |
P02J003 | Analysenzertifikat | 09/05/2023 | A12033.18,A12033.09 |
10218212 | Analysenzertifikat | 11/01/2023 | A12033.18,A12033.09 |
10243106 | Analysenzertifikat | 05/09/2022 | A12033.18,A12033.09 |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.