Learn More
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10409100 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 GR
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10409100
Marke: Thermo Scientific Acros 168001000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 25561-30-2 | C8H18F3NOSi2 | 257.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Silylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25561-30-2
Summenformel C8H18F3NOSi2
Molekulargewicht (g/mol) 257.39
MDL-Nummer MFCD00008269
InChI-Schlüssel XCOBLONWWXQEBS-GHXNOFRVSA-N
Synonym bstfa, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-o,n-bis trimethylsilyl, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl acetimidate, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanimidate, trimethylsilyl 1z-2,2,2-trifluoro-n-z-trimethylsilyl ethanimidoate #, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide bstfa, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanecarboximidate
PubChem CID 9601896
IUPAC-Name Trimethylsilyl-(1Z)-2,2,2-trifluor-N-trimethylsilylethanimidat
SMILES C[Si](C)(C)N=C(C(F)(F)F)O[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -10.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9600g/mL
Siedepunkt 45.0°C to 50.0°C (14.0 mmHg)
Flammpunkt 23°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
Brechungsindex 1.3829 to 1.3849
Menge 100 g
UN-Nummer 2920
Relative Dichte 0.96
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: hydrolyses
Formelmasse 257.39
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.