Learn More
N,O-Bis-(trimethylsilyl)-acetamid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
16.37 € - 115.05 €
Chemische Identifikatoren
CAS 10416-59-8
Summenformel C8H21NOSi2
Molekulargewicht (g/mol) 203.43
MDL-Nummer MFCD00008270
InChI-Schlüssel SIOVKLKJSOKLIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,o-bis trimethylsilyl acetamide, trimethylsilyl 1z-n-trimethylsilylethanimidate
PubChem CID 6913588
SMILES CC(O[Si](C)(C)C)=N[Si](C)(C)C
Mehr Spezifikationen ansehen
Products 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11342695
Sicherheitsdatenblatt (SDS) missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00183.06
5 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11352695
Sicherheitsdatenblatt (SDS) missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00183.14
25 g
42.51 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11362695
Sicherheitsdatenblatt (SDS) missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00183.22
100 g
115.05 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid wird als regioselektives Entschwefelungsmittel sowie als vorbereitendes Mittel für Kohlenhydrat- und Alkoholtrimethylsilylether verwendet. Es wird auch zur Derivatisierung polarer Funktionsgruppen wie Carbonsäuren, Phenole, Steroide, Amine, Alkohole, Alkaloide und Amide verwendet. Es wird zur Bildung stabiler Trimethylsilylderivate eingesetzt. Darüber hinaus wird es in der analytischen Chemie für die Derivatisierung von Verbindungen in der Analyse verwendet, um ihre Flüchtigkeit zu erhöhen und eine Trimethylsilylschutzgruppe bei der organischen Synthese einzuführen. Desweiteren wird es zum Schutz von Hydroxylgruppen in Naturprodukten, funktionellen Gruppen in organischen Zwischenprodukten und als Derivatisierungsreagenz für die gaschromatographische Massenspektralanalyse von Phenolsäuren in Früchten verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit vielen unpolaren und polaren aprotischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Wasser und Säuren.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H301-H314-H318-H226
Toxic if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Flammable liquid and vapor.
GHS P Statement
P210-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUIDS, FLAMMABLE, N.O.S.
missing translation for 'rtecsNumber' : AK3000000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : 2 bis 8 °C
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Documentos
Certificados
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
N,O-Bis-(trimethylsilyl)-acetamid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado