Learn More
N-Nonylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10684792
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-20-9
Summenformel C9H22ClN
Molekulargewicht (g/mol) 179.73
MDL-Nummer MFCD00008249
InChI-Schlüssel IMGHCWMUWVHYCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym nonylamine, n-nonylamine, 1-aminononane, 1-nonanamine, 1-nonylamine, unii-7l7h2ht4ok, 7l7h2ht4ok, nonyl-amine, n-nonyl amine, amine c9
PubChem CID 16215
IUPAC-Name Nonan-1-amin
SMILES [Cl-].CCCCCCCCC[NH3+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Nonylamine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -1.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.7840g/mL
Siedepunkt 202.0°C
Flammpunkt 63°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)8NH2
Brechungsindex 1.4320 to 1.4340
Menge 25 mL
Beilstein 04,198
Relative Dichte 0.784
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 143.27
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Nonylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.