Learn More
N,N,N',N'-Tetramethylmethylendiamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336766
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
N,N,N',N'-Tetramethylmethylenediamine is a reagent used as a convenient source of the Mannich intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N,N′,N′-Tetramethylmethylendiamin ist ein Reagenz, das als praktische Quelle für das Mannich-Zwischenprodukt verwendet wird.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51-80-9
Summenformel C5H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 102.18
MDL-Nummer MFCD00008328
InChI-Schlüssel VGIVLIHKENZQHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n,n',n'-tetramethyldiaminomethane, bis dimethylamino methane, methanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethylmethylenediamine, methylenebis dimethylamine, n,n,n',n'-tetramethylmethylenediamine, unii-z870i525ks, methylenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, dimethylamino methyl dimethylamine, dimethyl dimethylamino methyl amine
PubChem CID 5829
SMILES CN(C)CN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N,N',N'-Tetramethylmethylenediamine
Schmelzpunkt -55°C
Dichte 0.749
Siedepunkt 83°C to 85°C
Flammpunkt −12°C (10°F)
Strukturformel (CH3)2NCH2N(CH3)2
Brechungsindex 1.401
Menge 25 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 1731946
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
IUPAC-Name [(dimethylamino)methyl]dimethylamine
Formelmasse 102.18
Reinheit (%) 99%