Learn More
N,N'-Disuccinimidylcarbonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10138702
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kopplungsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74124-79-1
Summenformel C9H8N2O7
Molekulargewicht (g/mol) 256.16
MDL-Nummer MFCD00009767
InChI-Schlüssel PFYXSUNOLOJMDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-disuccinimidyl carbonate, bis 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, n,n'-disuccinimidylcarbonate, di succinimido carbonate, disuccinimidyl carbonate, di n-succinimidyl carbonate, n,n-disuccinimidyl carbonate, dsc, disuccinimido carbonate, pubchem12700
PubChem CID 676246
IUPAC-Name Bis(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)-Carbonat
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N′-Disuccinimidyl carbonate
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 190.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Elementanalytik 97.5% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Fieser 09,208; 11,226; 01,629; 07,218; 13,259; 17,174
Formelmasse 256.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N'-Disuccinimidyl carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.