Learn More
N,N'-Diphenylharnstoff, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11935541
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-07-8
Summenformel C13H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 212.25
MDL-Nummer MFCD00003017
InChI-Schlüssel GWEHVDNNLFDJLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-diphenylurea, carbanilide, diphenylurea, diphenylcarbamide, s-diphenylurea, urea, n,n'-diphenyl, sym-diphenylurea, acardite i, acardite, n-phenyl-n'-phenylurea
PubChem CID 7595
ChEBI CHEBI:41320
IUPAC-Name 1,3-Diphenylharnstoff
SMILES O=C(NC1=CC=CC=C1)NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N'-Diphenylurea
Schmelzpunkt 232.0°C to 238.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 260.0°C to 262.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5NHCONHC6H5
Menge 100 g
Beilstein 12,352
Merck Index 15,1786
Formelmasse 212.25
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • N,N'-Diphenylurea