Learn More
N,N-Dimethylformamid, 99.8 %, extra trocken, AcroSeal™ Packung mit 4 x 25 ml-Flaschen, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 12337083
N,N-Dimethylformamid, 99.8 %, extra trocken, AcroSeal™ Packung mit 4 x 25 ml-Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12337083
100 mL, AcroSeal™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12337083
Marke: Thermo Scientific Acros 448381000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylformamide
Schmelzpunkt -61.0°C
CAS 68-12-2
Dichte 0.9450g/mL
Siedepunkt 153.0°C
Menge 100 mL
Flammpunkt 58°C
Identifizierung Pass Test
Infrarotspektrum Authentic
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4290 to 1.4320
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Rückstand nach Verdampfung 0.001 % max.
Relative Dichte 0.945
Summenformel C3H7NO
Strukturformel HCON(CH3)2
MDL-Nummer MFCD00003284
Viskosität 0.8 mPa.s (20°C)
Wasser 0.005% Max. (Coulometric)
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
InChI-Schlüssel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C=O
IUPAC-Name N,N-Dimethylformamid
Molekulargewicht (g/mol) 73.10
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Formelmasse 73.09
Reinheit (%) 99.8%
Güte extra trocken
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2419801 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number448381000
Chargennummer2524260 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number448381000
Chargennummer2493226 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number448381000
Chargennummer2415080 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number448381000
Chargennummer2402023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number448381000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N,N-Dimethylformamide
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dimethylformamide
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
N,N-Dimethylformamid, 99.8 %, extra trocken, AcroSeal™ Packung mit 4 x 25 ml-Flaschen, Thermo Scientific Chemicals >