Learn More
N,N-Dimethylformamid, 99.5 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10206460 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
25 Liter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10206460
Marke: Thermo Scientific Acros 210580025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 68-12-2 | C3H7NO | 73.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68-12-2
Summenformel C3H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 73.10
MDL-Nummer MFCD00003284
InChI-Schlüssel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC-Name N,N-Dimethylformamid
SMILES CN(C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylformamide
Schmelzpunkt -61.0°C
CAS Min. % 99.4
Farbe Farblos
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.9450g/mL
Siedepunkt 153.0°C
Menge 2.5 L
Flammpunkt 58°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4290 to 1.4320
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Rückstand nach Verdampfung 20ppm max.
Relative Dichte 0.945
Strukturformel HCON(CH3)2
Viskosität 0.8 mPa.s (20°C)
Beilstein 04, 58
Wasser 0.05% max.
Fieser 01,278; 02,153; 03,115; 04,184; 05,247; 07,124; 08,189; 09,182; 11,198; 12,203; 13,124; 14,148; 16,144
Merck Index 15, 3267
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Formelmasse 73.09
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analytisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylformamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.