Learn More
N,N-Dimethylacetamid, HPLC-Gütegrad, größer als 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11368177
N,N-Dimethylacetamid, HPLC-Gütegrad, größer als 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368177
1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
4 x 1 L
Artikelnummer. 11368177
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 022916.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-19-5
Summenformel C4H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 87.12
MDL-Nummer MFCD00008686
InChI-Schlüssel FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
IUPAC-Name N,N-Dimethylacetamid
SMILES CN(C)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N-Dimethylacetamide
Schmelzpunkt -20°C
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.940 g/cm3 at 20°C
Siedepunkt 165°C to 166°C
Menge 1 L
Flammpunkt 70°C (158°F)
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4385
Prozentgehaltsbereich >99.5%
Dampfdruck 3.3 hPa (3mm Hg) at 20°C
Beilstein 1737614
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,benzene,alcohol,acetone,ether,esters and ketones.
Formelmasse 87.12
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0443842 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2024 Catalog Number022916.K2,022916.0F,022916.M1,022916.K7
ChargennummerA0454462 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2024 Catalog Number022916.K2,022916.0F,022916.M1,022916.K7
ChargennummerN26G704 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2023 Catalog Number022916.K2,022916.M1,022916.K7,022916
ChargennummerJ30R844 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog Number022916.K2,022916.0F,022916.M1,022920.M1,022916.K7
ChargennummerN28I751 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/11/2022 Catalog Number022916.K2,022916.0F,022916.M1,022920.M1,022916.K7
Name des Produkts
N,N-Dimethylacetamid, HPLC-Gütegrad, größer als 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals >