Learn More
N,N-Dimethylacetamid, ≥99.8 %, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11310856
N,N-Dimethylacetamid, ≥99.8 %, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11310856
2.5 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11310856
Marke: Thermo Scientific Acros 390670025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-19-5
Summenformel C4H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 87.12
MDL-Nummer MFCD00008686
InChI-Schlüssel FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
IUPAC-Name N,N-Dimethylacetamid
SMILES CN(C)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N-Dimethylacetamide
Schmelzpunkt -20.0°C
Extinktion 0.046 at 310nm, 0.301 at 285nm, 0.7 (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 275nm
Farbe Farblos
Azidität 0.0005 meq/g max.
Alkalinität 0.003 meq/g max.
Dichte 0.9370g/mL
Siedepunkt 164.0°C to 166.0°C
Menge 2.5 L
Flammpunkt 70°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4370 to 1.4390
Prozentgehaltsbereich 99.8+%
Relative Dichte 0.937
Strukturformel CH3CON(CH3)2
Viskosität 1.02 mPa.s (20°C)
Wasser 0.05% max.
Merck Index 15, 3248
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, diethyl ether, benzene,, chloroform, ethanol and toluene
Formelmasse 87.12
Reinheit (%) ≥99.8%
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464500 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2024 Catalog Number390670010,390670025
ChargennummerA0464501 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/07/2024 Catalog Number390670010,390670025
ChargennummerA0464499 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/07/2024 Catalog Number390670010,390670025
ChargennummerA0460809 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2024 Catalog Number390670010,390670025
ChargennummerA0460808 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog Number390670010,390670025
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylacetamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
N,N-Dimethylacetamid, ≥99.8 %, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals >