Learn More
N,N-Dimethyl-p-Toluidin 99 %, Thermo Scientific Chemicals
120.00 € - 377.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 99-97-8 |
---|---|
Summenformel | C9H13N |
Molekulargewicht (g/mol) | 135.21 |
MDL-Nummer | MFCD00008316 |
InChI-Schlüssel | GYVGXEWAOAAJEU-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | n,n-dimethyl-p-toluidine, dimethyl-p-toluidine, benzenamine, n,n,4-trimethyl, n,n-dimethyl-4-methylaniline, n,n-dimethyl-para-toluidine, 4,n,n-trimethylaniline, dimethyl-4-toluidine, p-dimethylamino toluene, n,n-dimethyl-p-tolylamine, n,n,4-trimethylbenzenamine |
PubChem CID | 7471 |
IUPAC-Name | N,N,4-trimethylanilin |
SMILES | CN(C)C1=CC=C(C)C=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10703651
|
Thermo Scientific Acros
116905000 |
500 g | Glasflasche |
120.00 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10543884
|
Thermo Scientific Acros
116900025 |
2.5 kg | Glasflasche |
377.00 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
99-97-8 | |
135.21 | |
GYVGXEWAOAAJEU-UHFFFAOYSA-N | |
7471 | |
CN(C)C1=CC=C(C)C=C1 |
C9H13N | |
MFCD00008316 | |
n,n-dimethyl-p-toluidine, dimethyl-p-toluidine, benzenamine, n,n,4-trimethyl, n,n-dimethyl-4-methylaniline, n,n-dimethyl-para-toluidine, 4,n,n-trimethylaniline, dimethyl-4-toluidine, p-dimethylamino toluene, n,n-dimethyl-p-tolylamine, n,n,4-trimethylbenzenamine | |
N,N,4-trimethylanilin |
Spezifikation
N, N-Dimethyl-p-toluidine | |
99-97-8 | |
100.0 | |
0.9300g/mL | |
83°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3C6H4N(CH3)2 | |
MFCD00008316 | |
0.93 | |
Solubility in water: immiscible | |
CN(C)C1=CC=C(C)C=C1 | |
135.21 | |
135.21 | |
Flüssigkeit |
99% | |
98.5 | |
Gelb | |
211.0°C | |
Echt | |
C9H13N | |
1.5450 to 1.5470 | |
12, 902 | |
n,n-dimethyl-p-toluidine, dimethyl-p-toluidine, benzenamine, n,n,4-trimethyl, n,n-dimethyl-4-methylaniline, n,n-dimethyl-para-toluidine, 4,n,n-trimethylaniline, dimethyl-4-toluidine, p-dimethylamino toluene, n,n-dimethyl-p-tolylamine, n,n,4-trimethylbenzenamine | |
GYVGXEWAOAAJEU-UHFFFAOYSA-N | |
N,N,4-trimethylanilin | |
7471 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Gesundheitsschädlich für Wasserorganismen mit langfristige Wirkung.
Giftig bei Einatmen.
Kann die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition schädigen.
Giftig bei Verschlucken.
Giftig bei Hautkontakt.
GHS P-Satz
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
Anrufen
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 202-805-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse XU5803000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : Das Produkt wird bei Kontakt mit Luft, Licht und Feuchtigkeit dunkler
- N,N-Dimethyl-p-toluidine
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only