Learn More
N,N-Dimethyl-p-phenylendiamin-Sulfat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
N, N-Diethyl-p-Phenylendiamin Sulfat, 99 %, C10H16N2.H2SO4, CAS-Nummer-6283-63-2
31.76 € - 217.08 €
Chemische Identifikatoren
CAS 6283-63-2
Summenformel C10H16N2·H2SO4
Molekulargewicht (g/mol) 262.33
MDL-Nummer MFCD00012993
InChI-Schlüssel AYLDJQABCMPYEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diethyl-p-phenylenediamine sulfate, n1,n1-diethylbenzene-1,4-diamine sulfate, 4-amino-n,n-diethylaniline sulfate, diethyl-p-phenylenediamine sulfate, n,n-diethyl-1,4-phenylenediamine sulfate, unii-usp19t3gda, 1,4-benzenediamine, n,n-diethyl-, sulfate 1:1, 1,4-benzenediamine, n,n-diethyl-, sulfate, n,n-diethyl-1,4-benzenediamine sulfate, p-phenylenediamine, n,n-diethyl-, sulfate 1:1
PubChem CID 80166
IUPAC-Name 4-N,4-N-Diethylbenzol-1,4-diamin;schwefelsäure
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N.OS(=O)(=O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Products 3
Product Code Brand Menge Verpackung Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Menge Verpackung Price Quantity & Availability  
10197133
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Acros
395000500
50 g Glasflasche
31.76 €
50 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10157183
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Acros
395002500
250 g Glasflasche
73.57 €
250 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10085053
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Acros
395000010
1 kg Glasflasche
217.08 €
1 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Description
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Mehr anzeigen
Videos
Safety and Handling
Mehr anzeigen
SDS
Documents
Documents
Certificates
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
N,N-Dimethyl-p-phenylendiamin-Sulfat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals