Learn More
N,N-Diethyl-m-Toluamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10458640
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 134-62-3
Summenformel C12H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 191.27
MDL-Nummer MFCD00009046
InChI-Schlüssel MMOXZBCLCQITDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym deet, n,n-diethyl-m-toluamide, diethyltoluamide, dieltamid, metadelphene, flypel, delphene, deta, detamide, autan
PubChem CID 4284
ChEBI CHEBI:7071
IUPAC-Name N,N-Diethyl-3-Methylbenzamid
SMILES CCN(CC)C(=O)C1=CC(=CC=C1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N-Diethyl-m-toluamide
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.9955g/mL
Siedepunkt 111°C (1.0 mmHg)
Flammpunkt 155°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4CON(C2H5)2
Brechungsindex 1.5200 to 1.524
Menge 500 g
Beilstein 09, II, 325
Merck Index 15, 2859
Relative Dichte 0.9955
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform,diethyl ether,,benzene
Viskosität 13.3 mPa.s (30°C)
Formelmasse 191.27
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Diethyl-m-toluamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.