Learn More
N,N-Diethyl-3-Methylbenzamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Beschreibung
It is the most common ingredient in insect repellants and is believed to work as such in that mosquitoes intensely dislike its smell. Deet is also an effective solvent and may dissolve plastics, rayon, spandex, other synthetic fabrics and painted or varnished surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist die häufigste Zutat bei Insektenabwehrmitteln und es wird angenommen, dass Mücken dessen Geruch intensiv verabscheuen. Deet ist auch ein effektives Lösungsmittel und kann Kunststoffe, Viskose, Spandex, andere synthetische Stoffe und lackierte oder lackierte Oberflächen auflösen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen und starken Reduktionsmitteln fernhalten. Bei Raumtemperatur lagern.
Es ist die häufigste Zutat bei Insektenabwehrmitteln und es wird angenommen, dass Mücken dessen Geruch intensiv verabscheuen. Deet ist auch ein effektives Lösungsmittel und kann Kunststoffe, Viskose, Spandex, andere synthetische Stoffe und lackierte oder lackierte Oberflächen auflösen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen und starken Reduktionsmitteln fernhalten. Bei Raumtemperatur lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N,N-Diethyl-3-methylbenzamide |
Dichte | 0.997 |
Siedepunkt | 110°C to 112°C (1 mmHg) |
Flammpunkt | 145°C (293°F) |
Brechungsindex | 1.523 |
Menge | 2500 g |
Beilstein | 2046711 |
Merck Index | 14,2856 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 191.27 |