Learn More
N,N-Diethyl-3-Methylbenzamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11418097
N,N-Diethyl-3-Methylbenzamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418097
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11418097
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17486.22
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
It is the most common ingredient in insect repellants and is believed to work as such in that mosquitoes intensely dislike its smell. Deet is also an effective solvent and may dissolve plastics, rayon, spandex, other synthetic fabrics and painted or varnished surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist die häufigste Zutat bei Insektenabwehrmitteln und es wird angenommen, dass Mücken dessen Geruch intensiv verabscheuen. Deet ist auch ein effektives Lösungsmittel und kann Kunststoffe, Viskose, Spandex, andere synthetische Stoffe und lackierte oder lackierte Oberflächen auflösen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen und starken Reduktionsmitteln fernhalten. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 134-62-3
Summenformel C12H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 191.274
MDL-Nummer MFCD00009046
InChI-Schlüssel MMOXZBCLCQITDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym deet, n,n-diethyl-m-toluamide, diethyltoluamide, dieltamid, metadelphene, flypel, delphene, deta, detamide, autan
PubChem CID 4284
ChEBI CHEBI:7071
IUPAC-Name N,N-Diethyl-3-Methylbenzamid
SMILES CCN(CC)C(=O)C1=CC(=CC=C1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Diethyl-3-methylbenzamide
Dichte 0.997
Siedepunkt 110°C to 112°C (1 mmHg)
Flammpunkt 145°C (293°F)
Brechungsindex 1.523
Menge 100 g
Beilstein 2046711
Merck Index 14,2856
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 191.27
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
N,N-Diethyl-3-Methylbenzamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >