Learn More
N,N-Diethyl-1,3-Propanediamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Beschreibung
3-Diethylaminopropylamine is used as a solvent, extraction agents and organic synthesis intermediates, dyes, pigments, surface active agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Diethylaminopropylamin wird als Lösungsmittel, Extraktionsmittel und Zwischenprodukt der organischen Synthese, Farbstoff, Pigment und oberflächenaktives Mittel verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Vor Oxidationsmitteln und Luft schützen.
3-Diethylaminopropylamin wird als Lösungsmittel, Extraktionsmittel und Zwischenprodukt der organischen Synthese, Farbstoff, Pigment und oberflächenaktives Mittel verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Vor Oxidationsmitteln und Luft schützen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N,N-Diethyl-1,3-propanediamine |
Schmelzpunkt | -60°C |
Dichte | 0.826 |
Siedepunkt | 168°C to 171°C |
Flammpunkt | 51°C (124°F) |
Strukturformel | (CH3CH2)2N(CH2)3NH2 |
Brechungsindex | 1.442 |
Menge | 500 mL |
UN-Nummer | UN2684 |
Beilstein | 741879 |